Learn More
Carl Zeiss™ Microscopio invertido Axio Vert.A1
Click to view available options
Tipo de iluminación:
Halógeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Versátil: todas las técnicas de contraste estándar, incluido el DIC
- Campo claro de luz transmitida HAL
- Contraste de fases (Ph1)
- Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones biomédicas y de materiales.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Juego de protección contra el polvo |
| Tipo de condensador | Condensador LD 0,4 para deslizador |
| Para utilizar con (aplicación) | Una variedad de aplicaciones que se benefician de las técnicas de contraste. |
| Eyepiece | PL 10x/23 Br. Foc. |
| Tipo de iluminación | Halógeno |
| Tipo de producto | Microscopio invertido |