Learn More
Axygen™ Tubos de tapón de rosca autoestables Axygen™ de 0.5 ml
Código de producto. 12779498 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Rojo
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 12779498
Marca: Axygen™ SCT050SSAS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuenta con una junta tórica fabricada para resistir a muchos de los productos químicos de laboratorio más frecuentes
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos no estériles y preesterilizados
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como artículos de pedido especial para tubos variados
  • Amplia gama de tubos de colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Varios
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye Junta tórica
Envase Bolsa
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG