Learn More
Axygen™ Tubos de tapón de rosca autoestables Axygen™ de 1.5 ml
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Amarillo
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Descripción
Para la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
- Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
- Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
- Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
- La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 x g
- Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
- Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color del tapón | Rosa |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 1.5 mL |
| Material | Polipropileno |
| Formato | Sin lazo |
| Incluye | O-ring |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Mostrar más |