Learn More
Axygen™ Puntas con filtro de microvolumen de 10 μl
Código de producto. 11384315 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl a 10 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. 11384315
Marca: Axygen™ TXLF10LRS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las puntas universales Axygen están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de pipetas. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Están disponibles en Maxymum Recovery, biselados, no estériles, estériles, no filtrados y otras características para aplicaciones especializadas.
  • Punta de baja retención
  • Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • Microvolumen
  • Tecnología Maxymum Recovery para retención ultrabaja y alta producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Punta de baja retención
Volumen (métrico) 0,5 μl a 10 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Certificaciones/conformidad USP 3127
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Formato Gradilla
Estilo de punta Longitud extendida, Retención baja
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P2