Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Biselado
Código de producto. 12003989 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Transparente
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Esterilidad Color Formato unitSize
12003989 No estéril Azul Gradilla paquete de 5000
12176870 No estéril Azul A granel paquete de 1000
12679535 No estéril Azul Gradilla paquete de 1000
12693706 Estéril Azul Gradilla paquete de 1000
10342010 Estéril Azul Gradilla paquete de 5000
12186870 No estéril Transparente A granel paquete de 1000
12712936 No estéril Transparente Gradilla paquete de 5000
12697215 No estéril Transparente Gradilla paquete de 1000
12683706 Estéril Transparente Gradilla paquete de 1000
12722936 Estéril Transparente Gradilla paquete de 5000
10 options
Código de producto. 12003989
Marca: Axygen™ T1000BR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
  • La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Intervalo de volumen: de 100 a 1000 μL
  • Disponibles en formatos a granel o en gradillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato Gradilla
Estilo de punta Biselado, Universal
Envase Gradilla con bisagras
Para utilizar con (equipo) Universal Fit