Descripción
- La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Intervalo de volumen: de 100 a 1000 μL
- Disponibles en formatos a granel o en gradillas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 100 a 1000 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Biselado, Universal |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Material | Polipropileno |