Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Biselado
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Transparente
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Descripción
- La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Intervalo de volumen: de 100 a 1000 μL
- Disponibles en formatos a granel o en gradillas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 100 a 1000 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Biselado, Universal |
| Envase | Gradilla |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Material | Polipropileno |