Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Biselado
Código de producto. 12712936 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Transparente
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. 12712936
Marca: Axygen™ T1000CR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
  • La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Intervalo de volumen: de 100 a 1000 μL
  • Disponibles en formatos a granel o en gradillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato Gradilla
Estilo de punta Biselado, Universal
Envase Gradilla
Para utilizar con (equipo) Universal Fit