Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca autoestables Axygen de 2.0 ml
Código de producto. 11324195 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 11324195
Marca: Axygen™ SCT200SSO
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispone de juntas tóricas resistentes a productos químicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye Junta tórica
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG