Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca autoestables Axygen de 2.0 ml
Código de producto. 11384185 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 11384185
Marca: Axygen™ SCT200SSBR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispone de juntas tóricas resistentes a productos químicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 x g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Marrón
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye O-ring
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF máx. 20,000 x g