Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 200 μl: 200μl, biseladas
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4102794 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Amarillo
Transparente
Formato:
A granel
Gradilla
Gradilla con bisagras
Gradilla, 5 x 96
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 4800
paquete de 960
Código de producto. Esterilidad Color Formato unitSize
11376144 No estéril Transparente A granel paquete de 1000
12591288 No estéril Transparente Gradilla, 5 x 96 paquete de 4800
12753109 No estéril Transparente Gradilla con bisagras paquete de 4800
12669595 No estéril Transparente Gradilla con bisagras paquete de 960
12687215 Estéril Transparente Gradilla con bisagras paquete de 960
12083859 Estéril Transparente Gradilla con bisagras paquete de 4800
12521298 Estéril Amarillo Gradilla paquete de 4800
12783109 Estéril Amarillo Gradilla paquete de 4800
12126880 No estéril Amarillo A granel paquete de 1000
9 options
Código de producto. 11376144
Marca: Axygen™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
  • La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas y el ahorro en reactivos costosos
  • Puntas de calibre ancho de tamaño de orificio: 1.52 mm (0.062 pulg), ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen aspirado por el pipeteador
  • Las puntas preesterilizadas se han irradiado con un haz electrónico para evitar la degradación del producto
  • El entorno de fabricación en sala limpia certifica la seguridad de los productos para ARNasa y ADNasa y pirógenos
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR
Formato A granel
Estilo de punta Universal, Biselado
Para utilizar con (equipo) Universal Fit