Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 200 μl: 200 μl, calibre ancho
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
32.40€ - 402.95€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | Libre de DNasa, RNasa y pirógenos |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta Universal Fit |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11396054
|
Axygen™
T-205-WB-C-R-S |
Estéril |
372.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12581358
|
Axygen™
T-205-WB-C |
No estéril | N/A | ||||||
11374245
|
Axygen™
T-205-WB-C |
No estéril |
32.40€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas, lo que supone un ahorro de reactivos caros
- Las puntas de calibre ancho de tamaño de orificio de 1.52 mm (0.062 pulg) son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen de aspiración de la pipeta
- Las puntas se han esterilizado previamente con haces de electrones para evitar la degradación del producto
- El entorno de fabricación en sala limpia certifica la ausencia en los productos de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Autoclavable | |
Pipeta Universal Fit |
Transparente | |
Libre de DNasa, RNasa y pirógenos | |
Polipropileno |