Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales de 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery
Las puntas Maxymum Recovery se adaptan a las marcas de pipetas más conocidas
32.29€ - 327.15€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 a 300 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
Estilo de punta | Retención baja, Universal |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta de ajuste universal |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12541348
|
Axygen™
T-350-C-L |
No estéril | A granel | N/A | N/A | N/A | |||||
11364255
|
Axygen™
T-350-C-L |
No estéril | A granel |
32.29€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12699595
|
Axygen™
T-350-C-L-R |
No estéril | Gradilla |
69.05€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12716609
|
Axygen™
T-350-C-L-R |
No estéril | Gradilla | N/A | N/A | N/A | |||||
11374255
|
Axygen™
T-350-C-L-R-S |
Estéril | Gradilla |
88.23€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12726609
|
Axygen™
T-350-C-L-R-S |
Estéril | Gradilla | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Volumen de la punta: 300 μL
- Color de la punta: Transparente
- Con Maxymum Recovery™
Información de órdenes
- Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
- Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Especificaciones
De 1 a 300 μl | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |
Transparente | |
Retención baja, Universal | |
Maximum Recovery™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Axygen™ Puntas de pipeta universales de 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery