Descripción
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras.Los tubos de PCR de 8 tiras de 0,2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente.Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme.Se vende con tapones planos o abovedados
- Tiras de tubos de PCR diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
- El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
- Tapones de inserción planos o abovedados que garantizan un ajuste hermético que evita la evaporación de las muestras
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
- Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 125/paq., 1250/caja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores para aplicaciones de transferencia térmica |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Fuerza máx. | 4000 x g |
| Mostrar más |