Learn More
Axygen™ Tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12681646 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Se vende por separado
se venden por separado
Cantidad:
100/caja
125/pack
125/paq., 1250/caja
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 1250
Código de producto. 12681646
Marca: Axygen™ PCR0208C
Edge
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras. Los tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente. Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme. Se venden con tapones abovedados o planos para evitar la pérdida de muestras, o sin tapones.
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras.Los tubos de PCR de 8 tiras de 0,2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente.Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme.Se vende con tapones planos o abovedados
  • Tiras de tubos de PCR diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
  • El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
  • Tapones de inserción planos o abovedados que garantizan un ajuste hermético que evita la evaporación de las muestras
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 125/paq., 1250/caja
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Termocicladores para aplicaciones de transferencia térmica
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Fuerza máx. 4000 x g
Tipo de tapón se venden por separado
Formato Tira
Tipo de producto Tubo para PCR de pared fina y 8 tiras