Learn More
Axygen™ Tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Se vende por separado
se venden por separado
Cantidad:
100/caja
125/pack
125/paq., 1250/caja
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 1250
Descripción
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras.Los tubos de PCR de 8 tiras de 0,2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente.Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme.Se vende con tapones planos o abovedados
- Tiras de tubos de PCR diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
- El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
- Tapones de inserción planos o abovedados que garantizan un ajuste hermético que evita la evaporación de las muestras
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
- Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 100/caja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | se venden por separado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | Tira |
| Tipo de producto | Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras |