Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de perfil bajo Axygen™ de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes.
Marca:  Axygen™ PCR-96-LP-FLT-W
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12789468
  • 459.15€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos.Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.El
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de perfil bajo está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón y perfil bajo
  • Optimizadas para PCR rápida
  • Diseñadas para termocicladores ABI
  • Aplicación/Compatibilidad: ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti y StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Sin código de barras
    Estándar
    8 x 12
    Tapón plano
    Sin faldón
    100 μl
    No estéril
    Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
    25/Paq.
    Sin ARNasa/ADNasa
    Sin tapa
    Blanco
    Bloques termocicladores de 0,1 ml; termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
    Polipropileno
    96
    Redondo
    100/caja