Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.
Marca: Axygen™ PCR-96M2-HS-C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Single Notch Corner | |
8 x 12 | |
PCR de ABI 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 y unidades de secuenciación ABI | |
Polipropileno | |
96 | |
Redondo | |
50/caja |
Sin ARNasa ni ADNasa | |
Sin tapa | |
Transparente | |
Medio | |
200 μl | |
No estéril | |
Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR | |
10/Paq. |
Título del producto
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR > Transparente; semifaldón, esquinas con una ranura; 96 pocillos; 200 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido