Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Pocillo transparente, rojo
Transparente
Varios
Estilo de falda:
Completa
Completo
Elevado
Medio
Sin faldón
Formato:
Esquina de una sola muesca
Estándar
Parte superior plana
Pozos elevados
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 % Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón Esquina de una sola muesca Aplicación/Compatibilidad: Termociclado estándar, PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Flat top |
| Para utilizar con (equipo) | Standard 96 well blocks |
| Estilo de falda | Completa |
| Material | Polypropylene |
| Volumen del pocillo (métrico) | 200 μl |
| Mostrar más |