Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
GREENER_CHOICE
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.
Marca:  Axygen™ PCR-96-AB-C
137.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
334.28 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12799438
  • 400.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
  • Esquina de una sola muesca
  • Aplicación/Compatibilidad: Termociclado estándar, PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Sin código de barras
    Estándar
    8 x 12
    PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
    Polipropileno
    96
    Redondo
    50/caja
    Sin ARNasa ni ADNasa
    Sin tapa
    Transparente
    Elevado
    200 μl
    No estéril
    Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
    10/Paq.
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR > Transparente; faldón elevado; 96 pocillos; 200 μl