Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
Código de producto. 12799448 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Pocillo transparente, rojo
Transparente
Varios
Estilo de falda:
Completa
Completo
Elevado
Medio
Sin faldón
Formato:
Esquina de una sola muesca
Estándar
Parte superior plana
Pozos elevados
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 12799448
Marca: Axygen™ PCR96FSB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
  • Esquina de una sola muesca
  • Aplicación/Compatibilidad: Termociclado estándar, PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras Sin código de barras
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa
    Formato Estándar
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Azul
    Para utilizar con (equipo) Bloques estándar de 96 pocillos
    Estilo de falda Completo
    Material Polipropileno
    Volumen del pocillo (métrico) 200 μl
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR