Learn More
Axygen™ Micropipeta multicanal Axypet™ Pro 8
Las pipetas Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión.
620.02€ - 781.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Grip Type | Ergonómico |
Número de canales | 8 |
Línea de productos | Axypet™ Pro |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16352267
![]() |
Axygen™
AP-8-10-P |
De 0,5 to 10 μl | Rojo |
620.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16382267
![]() |
Axygen™
AP-8-50-P |
De 5 to 50 μl | Amarillo |
620.02€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16362267
![]() |
Axygen™
AP-8-200-P |
De 20 to 200 μl | Amarillo |
781.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16372267
![]() |
Axygen™
AP-8-300-P |
De 30 a 300 μl | Verde |
620.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las micropipetas Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
- El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
- Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
- Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
- Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
- La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
- Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
Especificaciones
ISO8655 | |
Ergonómico | |
Axypet™ Pro | |
Ergonómico | |
1 |
Autoclavable | |
8 | |
Pipeta | |
Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio | |
3 |