Descripción
Los tubos de PCR de pared fina de polipropileno Axygen con y sin tapones están diseñados para ajustarse a bloques de 96 pocillos estándar y están disponibles en varios colores. La pared uniforme y ultra fina permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 125/paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos para PCR de 8 tiras y microplacas para PCR de 96 pocillos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Abovedado |
| Mostrar más |