Learn More
Axygen™ Tubos cónicos para centrífuga:
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Envase:
25 tubos y tapones/gradilla; 20 gradillas/caja
Bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Diseñados para 12 000 RCF
- Graduaciones impresas y área de escritura para la identificación de las muestras
- Los tapones de rosca se pueden cerrar con una mano.
- También hay disponibles opciones estériles.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la identificación de muestras |
| Incluye | Tapón de rosca |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Envase | Bolsa |
| Mostrar más |