Learn More
Axygen™ Sistemas de documentación de gel
Capture fácilmente imágenes TIFF de 16 bits con calidad de publicación
Marca: Axygen™ GD-1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los sistemas de documentación de gel Axygen™ capturan fácilmente imágenes TIFF de 16 bits con calidad de publicación. Son rápidos de configurar y tienen una interfaz de usuario intuitiva para la captura de imágenes, la anotación y el ajuste de contraste. Las imágenes se guardan y abren con facilidad en programas de software de análisis de gel comunes para un análisis más detallado.
- Exposición automática: nunca tendrá que manipular manualmente la cámara—
- Listo para nosotros: solo tiene que conectar el ordenador (no incluido) y cargar el software—
- Transiluminadores de longitud de onda doble de larga duración
- Cámara con resolución espectacularmente alta (5,4 MP)
- La cabina es compacta e incorpora un interruptor de corte ultravioleta (UV) para evitar la exposición a la luz UV si se abre la puerta de la cabina mientras está la luz UV encendida.
- Características
- La pestaña de cuarto oscuro le permite elegir entre fuentes de luz UV 302, UV 365, blanco Epi o azul Epi (solo para el sistema BL), así como una bandeja de transiluminación opcional de luz blanca.
- La herramienta exposición automática calcula el tiempo de exposición óptimo con tan solo un clic. También puede utilizar el control deslizante para ajustar manualmente el tiempo de exposición y visualizar una imagen en directo actualizada.
- La herramienta de selección de RDI le permite seleccionar la región de interés. Los cálculos de exposición automática solo se basan en la región seleccionada. Esta característica es especialmente útil para geles que tienen bandas intensas o tenues.
- La herramienta de escisión de banda le permite anular temporalmente las precauciones de seguridad en el sistema para ver el gel con las luces encendidas.**
- Las herramientas de adquisición de imágenes incluyen funciones para recortar, rotar, redimensionar, de contraste, saturación y zoom. Las herramientas de anotación incluyen una gran variedad de herramientas de dibujo y texto. Las imágenes terminadas se pueden guardar, imprimir, enviar por correo electrónico o exportar para análisis posteriores.
- Las bombillas de transiluminación duran 30 000 horas, lo que equivale a más de 3,5 años si las bombillas se usan de manera continua.—
- ** Utilice siempre gafas protectoras cuando trabaje con luz UV.
- Cámara: Resolución de imagen de 5,4 MP
- Objetivo: f1.8
- Fuentes de luz: Blanco Epi, transiluminador de longitud de onda dual a 302 nm
- Bandeja de transiluminación de luz blanca: Opcional
- Campo de visión: 15 cm x 20 cm
- Cabina: • Sensor de puerta para evitar la exposición accidental a UV; apaga automáticamente la luz UV cuando se abre la puerta; • Anulación de seguridad, que permite el corte de banda en el transiluminador UV con apagado automático al transcurrir 5 minutos
- Filtro de emisiones: 590 nm
- Control deslizante del filtro con 3 posiciones: No
- Certificaciones: CE, cTUVus
- Huella del producto: 12 (30,48 cm × 38,1 cm)
- Ordenador: • Sistema operativo: Microsoft™ Windows™ 7 o superior; • Requisitos mínimos de hardware: Procesador Intel™, velocidad de procesador de 1,4 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de espacio libre en el disco duro, 2 USB
Información de órdenes
PC no incluido
Certifications
CE, cTUVus
Especificaciones
Filtro de emisión: 590nm | |
Minimum requirements: laptop with Microsoft Windows 8: 1.4GHz processor speed, 2GB RAM, 16GB free hard disk space, 2USBs | |
f1.8 | |
30,48 x 38,1 cm (12 x 15 in) |
Requisitos mínimos: portátil con Microsoft Windows 8: velocidad de procesador de 1,4 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de espacio libre en el disco duro, 2 USB | |
GD-1000 | |
Resolución de imagen de 5,4 MP | |
Sistema de documentación de geles |
Título del producto
Axygen™ Sistemas de documentación de gel > Modelo: GD-1000
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido