Learn More
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Ofrecen gran economía para desechables fáciles
Marca: Axygen™ PCR-AS-200
130.15 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos.
Aluminio
- Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
- Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
- Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
- Perforable, PCR-AS-200
Especificaciones
Aluminio | |
5,74 in | |
500/caja | |
5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) | |
79.2 mm | |
Película de sellado | |
De -80 °C a +104 °C |
No estéril | |
146 mm | |
100/Paq. | |
3,11 in | |
Diseñado para aplicaciones que van desde la PCR y PCR en tiempo real a ELISA y cultivo celular, ideal para muestras sensibles a la luz | |
35 μm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora