Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón abovedado de 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11311924 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR
Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. 11311924
Marca: Axygen™ PCR02DA
Edge
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa
La tira de 12 tubos de pared fina y 0,2 ml Axygen™ para PCR, disponibles en varios colores, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. La pared de grosor ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Los tapones se venden por separado
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
    Color Surtido
    Volumen (métrico) 0,2 mL
    Cantidad 1000/paquete, 10 paquetes/caja
    Material del cierre Polipropileno
    Para utilizar con (equipo) Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
    Forma Cónicos
    Esterilidad No estéril
    Material Polipropileno
    Tipo de tapón Abovedado
    Formato Tubo
    Tipo de producto Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada