Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón abovedado de 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11370145 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR
Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. 11370145
Marca: Axygen™ PCR02DLC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
  • Tubos para PCR con un volumen de 0,2 ml
  • Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
  • Elija entre una gran variedad de colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 1000/paquete, 10 paquetes/caja
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Abovedado
Formato Tubo
Tipo de producto Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR