Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón abovedado de 0.2 ml
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR
Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Descripción
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
- Tubos de PCR con volumen de 0.2 ml
- Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
- Elija entre una gran variedad de colores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Rojo |
| Volumen (métrico) | 0.2 ml |
| Cantidad | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Abovedado |
| Mostrar más |