Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón abovedado de 0.2 ml
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR
Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Descripción
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- PCR tubes with 0.2mL volume
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Verde |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
| Cantidad | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Domed Cap |
| Mostrar más |