Descripción
La tira de 12 tubos de pared fina y 0,2 ml Axygen™ para PCR, disponibles en varios colores, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. La pared de grosor ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Los tapones se venden por separado Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Surtido |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Abovedado |
| Mostrar más |