Learn More
Axygen™ Tubos de PCR con tapón plano de 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocillos. Los tubos de PCR con tapón plano de 0.2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme. La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación. Disponibles en diversos colores.
Marca:  Axygen™ PCR-02-L-C
107.37 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300145
  • 131.00€ / paquete de 1000
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocilllos.Los tubos de PCR con tapón plano de 0,2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril.Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme.La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación.Disponibles en diversos colores.
  • Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real
  • El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
  • El tapón de inserción uniforme cierra herméticamente en toda su longitud para ofrecer un cierre hermético que evita la evaporación de la muestra
  • La opción Maxymum Recovery™ proporciona una retención ultrabaja y un rendimiento elevado
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Disponibles en una amplia variedad de colores para ofrecer compatibilidad con la codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
0,2 ml
Polipropileno
Cónicos
Polipropileno
Tubo
Blanco
1000/paquete, 10 paquetes/caja
Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
No estéril
Plano
Tubo de PCR de recuperación máxima