Learn More
Axygen™ Tubos para PCR: Tubo de 0,2 ml sin tapón
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Los tubos de tiras de PCR de pared fina Axygen están diseñados para adaptarse a una gran variedad de termocicladores. La pared uniforme y ultra fina permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación. Los tubos de tiras están disponibles en diferentes colores.
Las tiras de tapones de óptica plana cuentan con superficies superiores ultratransparentes, ideales para aplicaciones de PCR luminiscentes y en tiempo real. Ofrecen una transmitancia de luz un 75 % más alta que con los tapones de tiras estándar. Fabricados para sellar tiras de tubos y microplacas de 96 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | No se incluye |
| Formato | Tubo |
| Mostrar más |