Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón plano de 0.5 ml
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Tipo de producto:
Tubo de PCR de recuperación máxima
Tubo para PCR de pared delgada
Tubos para PCR de pared fina
Cantidad:
1000/paq.
1000/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Descripción
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
- Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
- Elija entre una gran variedad de colores
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenos
- No estériles
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Naranja |
| Volumen (métrico) | 0.5 mL |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Plano |
| Mostrar más |