Descripción
- Diseñados para 12 000 RCF
- Graduaciones impresas y área de escritura para la identificación de las muestras
- Los tapones de rosca se pueden cerrar con una mano.
- También hay disponibles opciones estériles.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la identificación de muestras |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Envase | 25 tubos y tapones/unidad; 20 unidades/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Cónico |
| Mostrar más |