Learn More
Axygen™ Tubos cónicos preesterilizados para centrífuga Axygen™
Tubos graduados con fondo cónico
192.00€ - 233.00€
Especificaciones
RCF máx. | 12000 xG |
---|---|
Estilo de tapón | Tapón de rosca |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12569067
|
Axygen™
SCT-15ML-R-S |
15 ml | 50 tubos y tapones/unidad; 20 unidades/caja |
233.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12519107
|
Axygen™
SCT-50ML-25-S |
50 ml | 25 tubos y tapones/unidad; 20 unidades/caja |
192.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12549067
|
Axygen™
SCT-15ML-25-S |
15 ml | Bolsa |
207.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12539107
|
Axygen™
SCT-50ML-R-S |
50 ml | 25 tubos y tapones/gradilla; 20 gradillas/caja |
195.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Área de escritura para la identificación de muestras
- Los tapones se cierran con una sola mano
Especificaciones
12000 xG | |
No esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |
Tapón de rosca | |
Transparente | |
Para la identificación de muestras | |
Estéril |