Learn More
Axygen™ Puntas de pipetas robóticas Axygen™
Compatible con estaciones de trabajo Hamilton MICROLAB™ STAR y Nimbus
Marca: Axygen™ HT-10-CBK-HTR
Detalles adicionales : Peso : 4.53592kg
Beschreibung
Axygen ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización de Hamilton™ Microlab™.
Las puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenas
- Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro.
- Las puntas conductoras de polipropileno negro están disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos y de puntas anidadas y en formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™.
Spezifikation
10 μl | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además de permitir un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones | |
Automatización, Automatización | |
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus, Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |
Sin filtro | |
Negro | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Rack de puntas colgante | |
1 gradilla/paquete, 24 paquetes/caja | |
Polipropileno |