Learn More
Axygen™ Puntas de pipetas de automatización de formato colgante negras para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Formato:
Gradilla de puntas colgante
Rack apilado
Rack de puntas colgante
Tamaño de la unidad:
paquete de 11520
paquete de 1536
paquete de 2304
Descripción
Axygen ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización de Hamilton™ Microlab™.
Las puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenas
- Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro.
- Las puntas conductoras de polipropileno negro están disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos y de puntas anidadas y en formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Negro |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
| Para utilizar con (aplicación) | Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además de permitir un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones |
| Formato | Rack apilado |
| Estilo de punta | Automatización |
| Envase | 4 gradillas/paquete, 30 paquetes/caja |
| Mostrar más |