Learn More
Axygen™ Puntas de pipetas de automatización de formato colgante negras para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12892283 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Formato:
Gradilla de puntas colgante
Rack apilado
Rack de puntas colgante
Tamaño de la unidad:
paquete de 11520
paquete de 1536
paquete de 2304
Código de producto. 12892283
Marca: Axygen™ HTF50CBKHTRS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con estaciones de trabajo Hamilton MICROLAB™ STAR y Nimbus
Axygen ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización de Hamilton™ Microlab™.
Las puntas están:
  • Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenas
  • Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro.
  • Las puntas conductoras de polipropileno negro están disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos y de puntas anidadas y en formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
  • Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Negro
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Para utilizar con (aplicación) Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además de permitir un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones
Formato Rack de puntas colgante
Estilo de punta Automatización
Envase 1 gradilla/paquete, 24 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus