Learn More
Axygen™ Puntas de pipetas robóticas Axygen™
Compatible con estaciones de trabajo Hamilton MICROLAB™ STAR y Nimbus
Marca: Axygen™ HT-50-CBK-STK
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Axygen ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización de Hamilton™ Microlab™.
Las puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenas
- Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro.
- Las puntas conductoras de polipropileno negro están disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos y de puntas anidadas y en formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™.
Especificaciones
50 μl | |
No estéril | |
No Autoclavable | |
Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además de permitir un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones | |
Automatización | |
120 gradillas/caja | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Negro | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Rack apilado | |
4 gradillas/paquete, 30 paquetes/caja | |
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus, Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |