Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: Cónicos
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Cónicos alargados
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
- Tubo de un volumen entre 0,5 y 2,0 ml
- Elija transparente o ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Bolsa |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Sin |
| Forma del fondo | Cónicos |
| RCF máx. | 20000 xG |