Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: Cónicos
Código de producto. p-4909432 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Cónicos alargados
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
Código de producto. 12739598
Marca: Axygen™ ST050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos cónicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
  • Tubo de un volumen entre 0,5 y 2,0 ml
  • Elija transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Envase 500 tubos/paquete, 8 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Sin
Forma del fondo Cónicos alargados
RCF máx. 20000 xG