Learn More
Tubos para centrífuga independiente Axygen™
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Capacidad (métrico):
2 mL
Incluye:
Tapón de rosca ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Descripción
- Área de escritura para la identificación de muestras
- Los tapones se cierran con una sola mano
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Screw Cap |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | For sample identification |
| Incluye | Tapón de rosca ámbar |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Conical |