Learn More
Axygen™ Micropipetas monocanal
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 20 to 200 μl
Exactitud:
± 1,2/± 0,6%
± 4,0/± 0,5 %
Precisión:
±2,8/±0,4 μl
± 0,6/± 0,2%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
- El gancho para los dedos facilita un agarre relajado
- El botón grande es fácil de usar
- La función de bloqueo evita cambios de volumen accidentales
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1,2/± 0,6% |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 20 to 200 μl |
| Precisión | ± 0,6/± 0,2% |
| Cantidad | 1 Paq. |