Learn More
Axygen™ Micropipetas monocanal
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8665013 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 20 to 200 μl
Exactitud:
± 1,2/± 0,6%
± 4,0/± 0,5 %
Precisión:
±2,8/±0,4 μl
± 0,6/± 0,2%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Precisión unitSize
10369589 De 20 to 200 μl ± 1,2/± 0,6% ± 0,6/± 0,2% cada uno
10641121 De 0,5 to 10 μl ± 4,0/± 0,5 % ±2,8/±0,4 μl cada uno
2 options
Código de producto. 10369589
Marca: Axygen™ AP200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La micropipeta monocanal Axygen™ combina altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para que el pipeteo sea más cómodo durante períodos prolongados.
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos facilita un agarre relajado
  • El botón grande es fácil de usar
  • La función de bloqueo evita cambios de volumen accidentales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 1,2/± 0,6%
Número de canales 1
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Precisión ± 0,6/± 0,2%
Cantidad 1 Paq.