Learn More
Pipeta monocanal Axygen™
GREENER_CHOICE
Marca:  Axygen AP-50
234.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10029309
  • 254.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
±2,5/±0,8%
Pipeta
±2,0/±0,4%
1
De 5 to 50 μl
1 Paq.