Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca:  Axygen™ P-96-450V-C-S
189.38 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12517927
  • 222.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Placa de pocillos profundos de 450 µl
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ANSI, SLAS 1-2004
Sin tapa
Esterilizable en autoclave
Microplaca de fondo en V de almacenamiento de 96 pocillos
550 μl
Estéril
Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
50/caja
-112 °F
Estándar
8 x 12
Transparente
Polipropileno
96
Fondo en V
4000 x g
10/Paq.
- 80 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Microplacas de almacenamiento > 96 pocillos; 450 μl; sí; fondo en V