Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca: Axygen™ P-96-450V-Y
132.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Disponibles en una variedad de configuraciones.Especificaciones
ANSI, SLAS 1-2004 | |
8 x 12 | |
Amarillo | |
96 | |
V | |
4000 x g | |
- 80 °C |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo | |
-112 °F |