Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca:  Axygen™ P-2ML-SQ-C-S
144.25 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11370105
  • 177.90€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Placa de pocillos profundos de 2,2 ml
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    ANSI, SLAS 1-2004
    Sin tapa
    Transparente
    96
    Cuadrada
    25/caja
    -112 °F
    Estándar
    8 x 12
    Polipropileno
    Estéril
    Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    25/Paq.
    - 80 °C
    SDS
    Documentos Certificados
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote24924036 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/03/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Número de lote25024037 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha20/03/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Número de lote24624046 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha15/02/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Número de lote24524013 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha15/02/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Número de lote23224080 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha01/01/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Axygen™ Microplacas de almacenamiento > 96 pocillos; 2,2 ml; sí; cuadrado