Learn More
Tiras de tubos de PCR de polipropileno de pared fina Axygen™
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. Las tiras de tubos de PCR de polipropileno con pared fina Axygen son apirógenas y se han fabricado con polipropileno con una pureza del 99,9 %.
Marca: Axygen PCR-0208-CP-C-100
Descripción
- El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
- El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenos
- No estériles
Especificaciones
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Tiras de 8 tubos con tapones abovedados | |
Cónicos | |
Polipropileno |
Transparente | |
0,2 mL | |
No estéril | |
Abovedado |
Título del producto
Tiras de tubos de PCR de polipropileno de pared fina Axygen™ > Capacidad: 0.2mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido